513000
PD 98059
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PD 98059, 2ʹ-Amino-3ʹ-methoxyflavone, MEK Inhibitor V
About This Item
Produits recommandés
product name
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
Clé InChI
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MAP kinase kinase (MEK)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3