SML2737
AER-271
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-4-chlorophenyl dihydrogen phosphate, AER-270 phosphate, AER-270 precursor, AER-270 prodrug, IMD-0354 phosphate, IMD-0354 precursor, IMD-0354 prodrug, N-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-5-chloro-2-(phosphonooxy)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable