244740
Methyl 4-formylbenzoate
99%
Synonyme(s) :
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
262.4 °F
Point d'éclair (°C)
128 °C