I3159
IMD-0354
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
Clé InChI
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3