14343
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide
≥95.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium iodide
About This Item
Pureté
≥95.0% (HPCE)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
Clé InChI
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable