14340
(+)-Bicuculline
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Bucuculline
72,50 €
About This Item
72,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
Pf
193-197 °C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Description générale
Application
- as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol[3]
- to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor[4]
- to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.