Principaux documents
SML1405
Sigma-Aldrich
MS37452
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-4-[(3-methylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI), 1-[4-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-1-piperazinyl]-2-(3-methylphenoxy)-ethanonemethylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI)
5 MG
163,00 €
25 MG
648,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
163,00 €
25 MG
648,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(COC1=CC(C)=CC=C1)N2CCN(C(C3=CC=CC(OC)=C3OC)=O)CC2
InChI
1S/C22H26N2O5/c1-16-6-4-7-17(14-16)29-15-20(25)23-10-12-24(13-11-23)22(26)18-8-5-9-19(27-2)21(18)28-3/h4-9,14H,10-13,15H2,1-3H3
Clé InChI
LUMCNRKHZRYQOV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator that disrupts CBX7ChD binding to H3K27me3. MS37452 inhibits CBX7 binding to INK4/ARF gene locus, and induces decline of p14/ARF and p16/INK4a in human PC3 cells.
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chunyan Ren et al.
Chemistry & biology, 22(2), 161-168 (2015-02-11)
Chromobox homolog 7 (CBX7) plays an important role in gene transcription in a wide array of cellular processes, ranging from stem cell self-renewal and differentiation to tumor progression. CBX7 functions through its N-terminal chromodomain (ChD), which recognizes trimethylated lysine 27