SML1045
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho Kinase inhibitor
Synonyme(s) :
N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide
157,00 €
About This Item
157,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Thiazovivin, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, white to beige to brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)C(=O)NCc3ccccc3)Nc2ncncc2
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
Clé InChI
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.