SML0646
GMX1778
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CHS 828, CHS-828, GMX 1778, N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N′-cyano-N′′-4-pyridinyl-guanidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-18(8-6-16)26-14-4-2-1-3-11-23-19(24-15-21)25-17-9-12-22-13-10-17/h5-10,12-13H,1-4,11,14H2,(H2,22,23,24,25)
Clé InChI
BOIPLTNGIAPDBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable