Documents
1.06798
Supelco
4-Nitrophenol
pH indicator
Synonyme(s) :
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-811-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
4-Nitrophenol, indicator
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
Point d'ébullition
279 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
110-114 °C
Température de transition
flash point 169 °C
Solubilité
14.8 g/L
Densité
1.48 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1