SML0189
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
Synonyme(s) :
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
120,00 €
About This Item
120,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥15 mg/mL
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.