C2932
Chelerythrine chloride
≥95% (TLC), powder
Synonyme(s) :
1,2-Dimethoxy-N-methyl(1,3)benzodioxolo(5,6-c)phenanthridinium chloride, Toddaline chloride
55,60 €
About This Item
55,60 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Pf
213.0-214.0 °C
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as a supplement in heat-inactivated late-embryo extract or late-embryo extract to inhibit protein kinase C (PKC) activity[4]
- for in vitro Xenopus experiments[4]
- as a PKC inhibitor in HL-1 cells[5], to block the PKC pathway to study its effects on doxazosin-induced galectin-3 and collagen expression[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable