NUC101
Nuclei Isolation Kit: Nuclei EZ Prep
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Synonyme(s) :
Rapid mammalian nuclei isolation kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr at 2‑8 °C
Conditionnement
pkg of 1 kit
Application(s)
cell analysis
Activité étrangère
nuclease and protease, free
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.