SML0621
WZB-117
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), 3-Hydroxy-benzoic acid 1,1′-(3-fluoro-1,2-phenylene) ester
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC(O)=C1)OC2=C(F)C=CC=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13FO6/c21-16-8-3-9-17(26-19(24)12-4-1-6-14(22)10-12)18(16)27-20(25)13-5-2-7-15(23)11-13/h1-11,22-23H
Clé InChI
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable