Principaux documents
MAB5428
Sigma-Aldrich
Anti-Retinal Pigment Epithelium 65 Antibody
clone 401.8B11.3D9, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
RPE65
25 μG
153,00 €
100 μG
622,00 €
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1640
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
153,00 €
100 μG
622,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1640
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
401.8B11.3D9, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, Xenopus, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPE65(6121)
Spécificité
Reacts with Retinal Pigment Epithelium 65 (RPE65). On bovine RPE membranes the antibody recognizes a protein with a molecular weight of ~65 kDa.
Immunogène
Bovine RPE microsomal membranes.
Application
&&&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Western blotting : 1:5,000-1:20,000 on bovine RPE membranes using ECL. Suggested dilution buffer is TBS containing 10% calf serum, 0.25% T-20, 1M D-glucose with 10% glycerol. Suggested blocking buffer is TBS containing 2% BSA and 0.5% Tween 20. Preferred gel percentage is 10%.
Immunohistochemistry on frozen tissue sections:
μμ
Description de la cible
env. 65 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS. Sans conservateurs.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Œil
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
L I Rachek et al.
Endocrinology, 148(1), 293-299 (2006-10-07)
A major characteristic of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is insulin resistance in skeletal muscle. A growing body of evidence indicates that oxidative stress that results from increased production of reactive oxygen species and/or reactive nitrogen species leads to insulin
Xiao Yang et al.
eLife, 9 (2020-04-03)
The choroid, which provides vascular supply to the outer retina, demonstrates progressive degeneration in aging and age-related macular degeneration (AMD). However mechanisms that maintain or compromise choroidal homeostasis are obscure. We discovered that the ablation of choroidal macrophages via CSF1R
Glenn Yiu et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 16, 179-191 (2020-02-15)
Retinal gene therapy using adeno-associated viruses (AAVs) is constrained by the mode of viral vector delivery. Intravitreal AAV injections are impeded by the internal limiting membrane barrier, while subretinal injections require invasive surgery and produce a limited region of therapeutic
Retinoid uptake, processing, and secretion in human iPS-RPE support the visual cycle.
Mu?iz, A; Greene, WA; Plamper, ML; Choi, JH; Johnson, AJ; Tsin, AT; Wang, HC
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Manabu Hirasawa et al.
The Journal of biological chemistry, 291(14), 7373-7385 (2016-02-04)
Choroidal neovascularization (CNV) is a pathogenic process of age-related macular degeneration, a vision-threatening disease. The retinal pigment epithelium and macrophages both influence CNV development. However, the underlying mechanisms remain obscure. Here, we focus on Angptl2 (angiopoietin-like protein 2), a cytokine