SAB1404966
Monoclonal Anti-DMN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
Synonyme(s) :
DMN, KIAA0353, SYN
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNM(23336)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VSNVEAIRSRTQEAGALGVSDRGSWRDADSRNDQAVGVSFKASAGEGDQAHREQGKEQAMFDKKVQLQRMVDQRSVISDEKKVALLYLDNEEEENDGHWF
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable