FHLP02500
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Fluoropore
439,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
439,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with NIOSH 6011,6013
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
109 μm , (typical)
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
– Produit biologiquement et chimiquement inerte
– Porosité élevée pour un débit rapide
– Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
– Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
– Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Application
- Clarification des acides, bases et solvants
- Évent et filtration des gaz
- Spectroscopie UV
- Surveillance des particules
- Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Détection de microplastiques