A9469
Anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
513,00 €
About This Item
513,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ALPL(249)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable