S7010
Span® 60
Synonyme(s) :
Sorbitan stearate, Sorbitane monostearate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Poids mol.
430.63 g/mol
Concentration
45-55% (GC)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24+/m0/s1
Clé InChI
HVUMOYIDDBPOLL-XGKPLOKHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable