Principaux documents
8.40123
Sigma-Aldrich
Span® 80
greener alternative
for synthesis
Synonyme(s) :
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
100 ML
42,60 €
500 ML
88,00 €
1 L
146,00 €
42,60 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
42,60 €
500 ML
88,00 €
1 L
146,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H44O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
215-665-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,60 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
>100 °C
Température de transition
flash point >149 °C
Densité
1.0 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Application
Span® 80 for synthesis. CAS 1338-43-8, molar mass 428.60 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 193 - 209
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable