P1504
TWEEN® 40
viscous liquid
Synonyme(s) :
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
52,20 €
About This Item
52,20 €
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Essai
~90.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Poids mol.
estimated mol wt 1277
Composition
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB
15.6
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves