Principaux documents
8.40119
Sigma-Aldrich
Span® 20
greener alternative
for synthesis
Synonyme(s) :
Span® 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate
100 ML
39,20 €
500 ML
91,10 €
39,20 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
39,20 €
500 ML
91,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
215-663-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,20 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
>100 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point >149 °C
Densité
1.0 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
Clé InChI
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Application
Span® 20 for synthesis. CAS 1338-39-2, molar mass 346.47 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 330 - 358
Saponification value: 158 - 170
Acid value: ≤ 10
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 149 °C - closed cup