Documents
S5799
Sigma-Aldrich
Bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) de l'acide subérique sodium salt
≥95% (H-NMR), powder
Synonyme(s) :
BS3, Subérate de bis(sulfosuccinimidyle), Bis(sulfosuccinimidyl) subérate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N2Na2O14S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (H-NMR)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
DMF: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
MGJYOHMBGJPESL-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) de l'acide subérique (BS3), sel de sodium est un réactif de réticulation homobifonctionnel hydrosoluble présentant une réactivité amine. Il est généralement couplé à des molécules contenant des amines primaires par des liaisons amide tamponnées à pH 7,5 (6,5-8,5). Il contient un coupleur comportant 8 atomes.
Application
Le bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) de l'acide subérique (BS3), sel de sodium est utilisé pour la préparation de conjugués protéine-protéine, récepteur-ligand et haptène-molécule porteuse.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Modelling the structure of latexin-carboxypeptidase A complex based on chemical cross-linking and molecular docking.
Mouradov D
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19, 9-16 (2006)
Modified apolipoprotein (apo) A-I by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state.
Jang W
Molecular Cell, 31, 461-461 (2011)
Bovine apolipoprotein (apo)A-I displays more enhanced antioxidant and anti-atherosclerotic activity in lipid-free and lipid-bound states than human and porcine apoA-I.
Kim SM
International Journal of Molecular Medicine, 32, 843-843 (2013)
Huawen Lin et al.
PLoS genetics, 9(9), e1003841-e1003841 (2013-10-03)
Whole genome sequencing is a powerful tool in the discovery of single nucleotide polymorphisms (SNPs) and small insertions/deletions (indels) among mutant strains, which simplifies forward genetics approaches. However, identification of the causative mutation among a large number of non-causative SNPs
Hermanson GT
Bioconjugate Techniques (2013)