Principaux documents
N0632
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide sodium salt
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt
Synonyme(s) :
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucléotide, NAD, Nadide
1 G
103,00 €
5 G
358,00 €
25 G
1 450,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
103,00 €
5 G
358,00 €
25 G
1 450,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26N7NaO14P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (enzymatic)
≥95% (spectrophotometric assay)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
Clé InChI
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
βLe β-nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD+) et le β-nicotinamide-adénine-dinucléotide réduit (NADH) forment une paire de coenzymes redox (NAD+:NADH) impliquée dans un vaste éventail de réactions d′oxydoréduction catalysées par des enzymes. En plus de sa fonction redox, la paire NAD+/NADH sert de donneur d′unités ADP-ribose dans les réactions d′ADP-ribosylation catalysées par les ADP-ribosyltransférases et les poly(ADP-ribose) polymérases, ainsi que comme précurseur de l′ADP-ribose cyclique (ADP-ribosyl cyclases).
Autres remarques
Il s′agit de la forme courante du NAD.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Irshad Ali et al.
PloS one, 15(9), e0239340-e0239340 (2020-09-18)
In this study, an enzymatic pathway has been developed to replicate the Calvin Cycle by creating the individual steps of the carbon cycle in a bioreactor. The technology known as "artificial photosynthesis" converts CO2 emissions into a variety of intermediates
Raquel Villanueva et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(18), 2013-2029 (2018-11-20)
Aims: The human apoptosis-inducing factor (hAIF) supports OXPHOS biogenesis and programmed cell death, with missense mutations producing neurodegenerative phenotypes.
Lifeng Yang et al.
Cell metabolism, 31(4), 809-821 (2020-03-19)
NADH provides electrons for aerobic ATP production. In cells deprived of oxygen or with impaired electron transport chain activity, NADH accumulation can be toxic. To minimize such toxicity, elevated NADH inhibits the classical NADH-producing pathways: glucose, glutamine, and fat oxidation.
Mikako Yagi et al.
The EMBO journal, 40(8), e105268-e105268 (2021-02-03)
Mitochondrial translation dysfunction is associated with neurodegenerative and cardiovascular diseases. Cells eliminate defective mitochondria by the lysosomal machinery via autophagy. The relationship between mitochondrial translation and lysosomal function is unknown. In this study, mitochondrial translation-deficient hearts from p32-knockout mice were
Norbert Ha et al.
Nucleic acids research, 49(20), 11596-11613 (2021-11-02)
Using the programmable RNA-sequence binding domain of the Pumilio protein, we FLAG-tagged Xist (inactivated X chromosome specific transcript) in live mouse cells. Affinity pulldown coupled to mass spectrometry was employed to identify a list of 138 candidate Xist-binding proteins, from
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review