Principaux documents
S-011
Supelco
Sibutramine hydrochloride monohydrate
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
1 ML
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H26ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
Clé InChI
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Sibutramine, a SNRI and anorectant, was marketed as a treatment for obesity until 2010 when it was removed from the market over concerns of potential adverse cardiovascular side effects. Sold under trade names Reductil, Meridia®, and Subitrex, this sibutramine Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology and forensic analysis.
Actions biochimiques/physiologiques
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI).
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI). It is an antiobesity drug, which decreases calorie intake and increases energy expanditure. Sibutramine antagonizes MPTP-induced dopamine depletion in mouse brain.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Meridia is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mohamed-I Kotb El-Sayed et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 290-290 (2020-09-25)
Diabetes and its related complications remain to be a major clinical problem. We aim to investigate the antidiabetic mechanistic actions of Plicosepalus Acaciae (PA) flowers in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. After diabetes induction, rats were divided randomly into five groups