Principaux documents
QBD10954
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H64N2O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
884.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
Clé InChI
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bis-dPEG®13-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (50.1 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable