S1626
Acide sorbique
99.0-101.0% anhydrous basis
Synonyme(s) :
Acide 2,4-hexadiènoïque, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.0-101.0% anhydrous basis
Forme
(Crystalline powder or granule)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Type de lipide
unsaturated FAs
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clé InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup