04054
Acesulfame K
for food analysis, ≥99.0%
Synonyme(s) :
6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for food analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Sucrosité
200 × sucrose
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?