Principaux documents
PHR1367
Supelco
Acide sorbique
Sorbic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide sorbique, Acide 2,4-hexadiènoïque, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
1 G
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Beilstein:
1098547
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1615956
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
sorbic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clé InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Description générale
L'acide sorbique est un acide gras carboxylique aliphatique insaturé à chaîne courte, utilisé comme agent de conservation antimicrobien dans une vaste gamme de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.[1][2]
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d'étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s'y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d'analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d'autres procédures requérant un étalonnage.
L'acide sorbique peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d'analytes dans les matières premières, les aliments et les formulations pharmaceutiques par titrimétrie[3] et par chromatographie liquide haute performance.[4][5][6][7][8]
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d'analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d'analyse pour ce produit, saisir LRAC2087 dans le champ ci-dessous. Il s'agit d'un certificat à titre d'exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F
Point d'éclair (°C)
127 °C
Determination of antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations using reverse-phase liquid chromatography
Radus TP and Gyr G
Journal of Pharmaceutical Sciences, 72(3), 221-224 (1983)
Sorbic acid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3622-3622 (2017)
Sorbic acid
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 672-675 (1995)
Sorbic acid
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 44(2), 6029-6029 (2019)
Wine Analysis and Production
Wine Analysis and Production, 209-215 (1995)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. West Nyack, NY
    • Reviews 5
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    the service was great, no issues with the order. thanks
    the service was great, no issues with the order. thanks