Principaux documents
R8634
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes
Synonyme(s) :
wire tube holder
1 EA
49,70 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 20 x 18-20 mm tibes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18788-2003
Taille
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
Description générale
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2