Principaux documents
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
Synonyme(s) :
wire tube holder
1 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
epoxy (coated steel)
Caractéristiques
Holds 36 x 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18794-0002
Taille
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
Taille des puits
30 mm
Description générale
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP