Principaux documents
R8384
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Synonyme(s) :
wire tube holder
1 EA
69,50 €
69,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
69,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
69,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 16 x 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18794-0001
Taille
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
Taille des puits
30 mm
Description générale
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP