Portoirs pour tubes
![Tube Rack Portoirs pour tubes de quatre couleurs différentes : violet, bleu, vert et jaune](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/custom-pdps/tube-rack/tube-rack.jpg)
Un portoir pour tubes constitue un élément essentiel de l'équipement de laboratoire qui facilite le positionnement vertical de plusieurs tubes à essai simultanément. Il est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec ou que l'on recueille plusieurs solutions en même temps. Au-delà de l'organisation, ces portoirs permettent également de stocker les tubes en toute sécurité, de les transporter et de les nettoyer facilement. Les portoirs pour tubes et microtubes sont fabriqués à partir d'une grande variété de matériaux, tels que le métal brut et à revêtement époxy, le bois et divers plastiques, avec des ouvertures de différentes tailles pour accueillir des tubes de diamètres spécifiques.
Pour en savoir plus
Portoirs pour tubes à essai BRAND®
Les portoirs pour tubes à essai BRAND® sont fabriqués en polypropylène ou en PTFE, autoclavables et conçus pour s'emboîter en trois parties pour un assemblage facile. Ils sont robustes, empilables et ne flottent pas dans un bain-marie. Ces portoirs pour tubes à essai peuvent contenir jusqu'à 84 tubes de différents diamètres et sont disponibles en quatre couleurs.
Portoirs pour tubes Heathrow Scientific
Les portoirs pour tubes Heathrow Scientific sont fabriqués en polyoxyméthylène (renforcé de fibres de verre), ce qui les rend robustes et extrêmement résistants aux acides, aux solvants, aux bases et à la chaleur. Ces portoirs durables sont moulés en une seule pièce continue, ne nécessitant pas d'assemblage et ne comportant pas de pièces détachables. Ils présentent des repères moulés pour l'orientation des tubes, garantissant ainsi leur stabilité en cas d'utilisation dans des bains-marie, ainsi qu'une zone d'étiquetage plane pour faciliter l'identification. Ces portoirs sont disponibles en demi-portoirs et en portoirs complets, pouvant contenir jusqu'à 72 tubes de différents diamètres, et sont disponibles en quatre couleurs.
Les racks rotatifs à 4 voies et les portoirs cubes colorés de Heathrow Scientific sont fabriqués en polypropylène autoclavable. Ils peuvent contenir des tubes de 1,5 à 50 ml avec des tubes de diamètres différents de chaque côté. Ils coulissent ensemble sur n'importe quelle surface, ce qui permet aux utilisateurs de travailler avec différents tubes sur plusieurs portoirs interconnectés, selon les besoins.
Le rack Pop-Up de Heathrow Scientific pour tubes de 50 ml se replie pour un stockage compact et se déplie pour une utilisation rapide. Il est doté de mécanismes d'ouverture et de fermeture simples.
Portoirs pour tubes à essai Scienceware® POXYGRID®
Les portoirs pour tubes à essai Scienceware® POXYGRID® sont fabriqués en acier revêtu d'époxy. Le fil d'acier soudé est revêtu d'une résine époxy thermodurcissable qui le protège de la rouille et de la corrosion. Le revêtement n'est pas affecté par la plupart des solvants organiques, les acides faibles et les alcalis, et présente une excellente résistance à l'abrasion et une excellente adhérence au substrat en acier. La plage de températures pour ces portoirs est comprise entre -233 et 121 °C. Grâce à leur conception durable, ils conviennent à diverses applications de laboratoire. Ces portoirs pour tubes à essai peuvent contenir jusqu'à 150 tubes, ce qui les rend parfaits pour organiser et stocker efficacement de multiples échantillons.
Portoirs pour tubes Mega Rack®
Le portoir Mega Rack® est un portoir de stockage de grande capacité spécialement conçu pour les tubes de prélèvement d'échantillons et de sang. Ces portoirs pour tubes sont fabriqués en polypropylène, ce qui en fait un choix idéal pour les laboratoires à haut débit qui ont besoin de stocker un grand nombre d'échantillons. En outre, les portoirs Mega Rack sont autoclavables, ce qui permet une stérilisation facile et une utilisation répétée en laboratoire. Ces portoirs sont fabriqués avec des matériaux durables et légers, ce qui facilite leur transport et leur manipulation. Grâce à leur grande capacité et à leur construction robuste, les portoirs Mega Rack constituent une solution pratique pour organiser et stocker efficacement un grand nombre de tubes.
Chaque portoir est équipé d'une identification alphanumérique, ce qui facilite la localisation et la récupération rapides et efficaces des tubes. De plus, les portoirs pour tubes Mega Rack permettent de regrouper différents groupes de tests sur un seul portoir, éliminant ainsi le besoin de disposer de plusieurs portoirs pour tubes et favorisant une meilleure organisation.
Portoirs pour microtubes à centrifuger
Les portoirs pour microtubes à centrifuger sont spécialement conçus pour les petits flacons et les microtubes à centrifuger. Ils permettent également d'éviter que les bouchons des tubes ne s'ouvrent pendant l'ébullition, ce qui permet d'éviter les pertes d'échantillons et la contamination.
Racks pour tubes PCR et cryotubes Heathrow Scientific
Les racks pour tubes PCR et cryotubes de Heathrow Scientific offrent plusieurs solutions pour la manipulation et le stockage de tubes de 0,2 à 2 ml. Le rack de stockage pour tubes PCR est équipé d'un couvercle doté d'une ouverture latérale, ce qui permet de refroidir plus rapidement les échantillons pour en garantir l'intégrité. Les racks pour tubes PCR réversibles permettent d'utiliser des tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5/2,0 ml. Ils sont dotés d'un couvercle à charnière amovible qui s'adapte aux deux côtés du portoir.
Le rack de stockage pour cryotubes est doté d'orifices de drainage dans chaque puits pour faciliter le nettoyage. De plus, chaque puits est identifié par un code alphanumérique et des prises en main nervurées sont incorporées pour faciliter le dévissage des bouchons d'une seule main. Heathrow Scientific propose également un portoir pour microtubes flottant conçu pour maintenir les microtubes à la surface dans un bain de glace, ce qui est parfait pour contrôler la température des échantillons. L'un des derniers ajouts à la gamme de produits Heathrow Scientific est le TracRack®, conçu pour éliminer le désagrément de devoir retirer un rack d'échantillons tout entier de la chambre froide. Ce rack innovant permet aux professionnels de laboratoire de retirer une rangée d'échantillons à la fois.
Portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND®
Les portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND® sont fabriqués en PTFE et en polypropylène, et peuvent contenir jusqu'à 128 microtubes. Ils sont disponibles en trois couleurs : bleu, rouge et blanc.
Portoirs pour microtubes à centrifuger Nalgene®
Les portoirs pour microtubes à centrifuger Nalgene® sont fabriqués en acétal renforcé de fibres de verre, sont autoclavables et peuvent contenir jusqu'à 24 tubes de 1,5 ml. Ces portoirs pour tubes sont compatibles avec la plupart des produits chimiques de laboratoire, à l'exception des acides.