Documents
Z764655
MAGic Clamp tube rack
for 15 x 50 mL tubes (max. 8 tubes)
Synonyme(s) :
tube clamps
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.12
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-MR-T50
Catégories apparentées
Description générale
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.