R3257
Resorufin sodium salt
redox indicator
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one sodium salt
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 mg/mL, opaque
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Clé InChI
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable