TOX8
In Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based
Synonyme(s) :
Fluorescent resazurin toxicology assay
301,00 €
About This Item
301,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Utilisation
1 kit sufficient for 2,000 tests
Conditionnement
pkg of 1 kit
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
protein quantification: suitable
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.