42364
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
DiI
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Pf
68 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of Dil solution
- fluorescent membrane dye
- Di-I Staining
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.