It is recommended to prepare solutions fresh.
E3763
Resorufin ethyl ether
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
138,00 €
About This Item
138,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
orange to red
Pf
223-225 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Substrats
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
-
What is the solution stability of E3763?