The solubility of this product has not been determined. However, various sources state that this material is soluble in DMSO and only sparingly soluble in water. The exact concentrations are not reported.
73144
Resorufin
95%
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (HPLC)
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Clé InChI
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
what is solubility of resorufin