R0250
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Mélitose, Mélitriose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
Clé InChI
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable