Principaux documents
95068
Supelco
D-(+)-Raffinose pentahydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Mélitose, Mélitriose
100 MG
66,10 €
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
66,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H32O16 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.51
Beilstein:
99541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 105±2°, c = 10 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Impuretés
13-17% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
Clé InChI
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Raffinose pentahydrate is a crystalline form of pharmaceutical sugar, raffinose which may act as ′scavengers′ or ′reservoirs′ for water with the pharmaceutical formulations.[1]
Application
D-(+)-Raffinose pentahydrate may be used as a standard for the determination of free sugars of plants for separating the trimethylsilyl ethers by gas chromatography method.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Gas chromatography of carbohydrates the quantitative determination of the free sugars of plants as their trimethylsilyl ethers.
Davison PK and Young R
Journal of Chromatography A, 41(8), 12-21 (1969)
Water vapour sorption by pharmaceutical sugars.
Hancock BC and Shamblin SL
Pharmaceutical Science and Technology Today, 1(8), 345-351 (1998)