M5500
Melibiose
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Melibiose hydrate, 6-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
182 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
Clé InChI
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable