Principaux documents
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
5 MG
102,00 €
25 MG
300,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
102,00 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14ClFN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
Clé InChI
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable