Principaux documents
GF308
Sigma-Aldrich
Protéine NT-3 recombinante humaine sans origine animale
Recombinant animal free human NT-3 is manufactured using all non-animal reagents.
Synonyme(s) :
NT3, Neurotrophin 3, HDNF, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor
10 μG
434,00 €
434,00 €
Date d'expédition estimée le12 mars 2025Détails
Changer de vue
10 μG
434,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
434,00 €
Date d'expédition estimée le12 mars 2025Détails
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La neurotrophine 3 (NT3) est un membre de la famille des facteurs neurotrophes NGF (également appelés neurotrophines) qui sont nécessaires à la différenciation et à la survie de sous-populations neuronales spécifiques dans les systèmes nerveux central et périphérique. La famille des neurotrophines comprend au moins quatre protéines : NGF, BDNF, NT3 et NT4/5. La NT-3 est exprimée par les neurones du système nerveux central et peut émettre un signal par l'intermédiaire des récepteurs Trk. La NT-3 favorise la croissance et la survie des cellules nerveuses et gliales. Les séquences d'acides aminés de la NT-3 humaine, murine et de rat sont identiques. La NT-3 humaine recombinante est un homodimère lié de façon non covalente, composé de deux monomères polypeptidiques de 13,6 kDa (240 résidus d'acides aminés au total).
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Aucune
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Le NT-3 recombinant humain sans origine animale est fabriqué avec des réactifs ne contenant aucun ingrédient d'origine animale.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : la DE50, déterminée par l'induction dose-dépendante de l'activité de la choline acétyl transférase dans les cultures de cellules septales primaires du cerveau antérieur basal de rat, se situe entre 20 et 50 ng/ml.
Forme physique
Le NT-3 recombinant humain sans origine animale est fabriqué avec des réactifs ne contenant aucun ingrédient d'origine animale
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation. Ce produit est fourni dans .
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Samuel Lawn et al.
The Journal of biological chemistry, 290(6), 3814-3824 (2014-12-30)
Neurotrophins and their receptors are frequently expressed in malignant gliomas, yet their functions are largely unknown. Previously, we have shown that p75 neurotrophin receptor is required for glioma invasion and proliferation. However, the role of Trk receptors has not been