Principaux documents
PZ0243
Sigma-Aldrich
PF-06672131
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, Probe 8
5 MG
109,00 €
25 MG
438,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
109,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H21ClFN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C23H21ClFN5O2/c1-4-10-32-21-13-19-16(12-20(21)29-22(31)6-5-9-30(2)3)23(27-14-26-19)28-15-7-8-18(25)17(24)11-15/h1,5-8,11-14H,9-10H2,2-3H3,(H,29,31)(H,26,27,28)/b6-5+
Clé InChI
XZAHPCGWUZFHBI-AATRIKPKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor thought to covalently react with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06672131 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The dimethylaminomethyl (DMAM) group appears to increase compound stability in cancer cells with a resultant increase in protein reactivity from selective EGFR binding to widespread proteome-wide reactivity after treatment.
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.