524400
Phorbol-12-myristate-13-acetate
≥98% (HPLC), solid, PKC activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Phorbol-12-myristate-13-acetate, PMA, TPA, PKC Activator I, TPA, PMA, PKC Activator I
About This Item
Produits recommandés
product name
Phorbol-12-myristate-13-acetate, Phorbol-12-myristate-13-acetate, CAS 16561-29-8, is the most common phorbol ester. Activates PKC at nanomolar concentrations.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
Clé InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Kinase C
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Tepper, C.G., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 8443.
Oishi, K., and Yamaguchi, M. 1994. J. Cell. Biochem. 55, 168.
Macfarlane, D.E., and O’Donnell, P.S. 1993. Leukemia7, 1846.
Ghandi, V.C. and Jones, D.J., 1992. Neuropharmacol.31, 1101.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Kontny, E., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 333.
Zanaboni, P.B., et al. 1992. J. Appl. Physiol.73, 2011.
Saltis, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 261.
Beguinot, L., et al. 1985. Proc. Natl. Acad. Sci. USA82, 2774.
Perchellet, J. 1985. Carcinogenesis6, 567.
Nishizuka, Y. 1984. Science255, 1365.
Mastro, A. 1982. Lymphokines6, 263.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3