D1054
Dihydrorhodamine 123
≥95% purity, powder
Synonyme(s) :
DHR 123; Methyl 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)benzoate; Benzoic acid, 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)-, methyl ester
About This Item
Produits recommandés
product name
Dihydrorhodamine 123, ≥95%
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
pink
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
Clé InChI
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.