P7380
Purpurogallin
Sigma Grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Sigma Grade
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable