Principaux documents
01810
Sigma-Aldrich
Cycloheximide
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Actidione, Naramycin A
1 G
104,00 €
5 G
312,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
104,00 €
5 G
312,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Beilstein:
88868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
microbial
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white to light beige
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES 
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informations sur le gène
Application
Cyclohexamide (CHX) is widely used for selection of CHX-resistant strains of yeast and fungi, controlled inhibition of protein synthesis[1][2] for detection of short-lived proteins, super-induction of protein expression, and apoptosis induction or facilitation of apoptosis induction by death receptors. It has been shown to selectively clear macrophages in atherosclerotic plaques,[3] activate cumulus-free equine oocytes,[4] and to have neuroprotective properties.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Cyclohexamide inhibits protein biosynthesis in eukaryotic cells by binding with the 80S ribosome.[6]
Cycloheximide (CHX) is an antibiotic produced by Strptomyces sp.. Its main biological activity is translation inhibition in eukaryotes resulting in cell growth arrest and cell death. CHX is widely used for selection of CHX-resistant strains of yeast and fungi, controlled inhibition of protein synthesis for detection of short-lived proteins and super-induction of protein expression, and apoptosis induction or facilitation of apoptosis induction by death receptors.
Conditionnement
1G, 5G
Autres remarques
Conditions for safe storage, including any incompatibilities. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Neuronal activity regulates DROSHA via autophagy in spinal muscular atrophy
GG Ines do Carmo, et al.
Scientific Reports, 8(1), 7907-7907 (2018)
Tumor-suppressive functions of long-chain acyl-CoA synthetase 4 in gastric cancer
Ye X, et al.
IUBMB Life, 68(4), 320-327 (2016)
K Furukawa et al.
The Journal of cell biology, 136(5), 1137-1149 (1997-03-10)
The ability of the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX) to prevent neuronal death in different paradigms has been interpreted to indicate that the cell death process requires synthesis of "killer" proteins. On the other hand, data indicate that neurotrophic factors
Y H Choi et al.
Reproduction (Cambridge, England), 122(1), 177-183 (2001-06-27)
Two different culture media (TCM-199 and follicular fluid), two activation treatments (10 and 50 micromol calcium ionophore l(-1)) and three culture periods with cycloheximide were evaluated to find effective culture conditions for activation of cumulus-free equine oocytes. Oocytes were collected
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 320(3), 986-993 (2006-12-01)
Macrophages are an essential component of unstable atherosclerotic plaques and play a pivotal role in the destabilization process. We have demonstrated previously that local delivery of the mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor everolimus selectively clears macrophages in rabbit plaques.
Questions
  1. What is the minimum shelf life of the product that should be considered if the certificate of analysis only indicates the quality release date?
    1 answer
    1. The product specification sheet for this product contains a recommended retest date period of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services