Principaux documents
P6926
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.60
Beilstein:
3594958
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
250-254 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Clé InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Robert Moreau et al.
PloS one, 7(9), e46101-e46101 (2012-10-03)
Sustained erythropoiesis and concurrent bone marrow hyperplasia are proposed to be responsible for low bone mass density (BMD) in chronic hemolytic pathologies. As impaired erythropoiesis is also frequent in these conditions, we hypothesized that free heme may alter marrow and
Ahmed A Ibrahim et al.
Talanta, 93, 257-263 (2012-04-10)
We report here the fabrication of a robust, highly sensitive, reliable and reproducible phenyl hydrazine chemical sensor using Ag-doped ZnO nanoflowers as efficient electron mediators. The Ag-doped ZnO nanoflowers were synthesized by facile hydrothermal process at low-temperature and characterized in
M D Powell et al.
Journal of fish biology, 81(1), 335-344 (2012-07-04)
Phenylhydrazine injections (0.3 mg kg(-1) , followed by a second injection of 0.1 mg kg(-1) 7 days later) induced a reproducible and stable anaemia in Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus, reducing the haematocrit and haemoglobin by 70.0 and 75.5%, respectively, over
Denham G Cook et al.
The Journal of experimental biology, 214(Pt 17), 2927-2934 (2011-08-13)
The effect of altered oxygen transport potential on behavioural responses to environmental hypoxia was tested experimentally in snapper, Pagrus auratus, treated with a haemolytic agent (phenylhydrazine) or a sham protocol. Standard metabolic rate was not different between anaemic and normocythaemic
David M Frazer et al.
British journal of haematology, 157(5), 615-626 (2012-03-28)
The BMP/SMAD signalling pathway plays an important role in iron homeostasis, regulating hepcidin expression in response to body iron levels. However, the role of this pathway in the reduction in hepcidin associated with increased erythropoiesis (and secondary iron loading) is